SML1915
T-26c
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[[1,4-Dihydro-2-[[[(3-methoxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methoxy]methyl]-benzoic acid; 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid, 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(C=C1)=CC=C1COCC2=CSC3=C2C(NC(C(NCC4=CC=CC(OC)=C4)=O)=N3)=O)=O
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)