Merck
D1131
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-valine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O4S · C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
449.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.CC(C)C(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S.C6H13N/c1-11(2)16(17(20)21)18-24(22,23)15-10-6-7-12-13(15)8-5-9-14(12)19(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-11,16,18H,1-4H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
Clave InChI
XAAKQPYBZYQKNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Deying Kong et al.
Electrophoresis, 39(2), 363-369 (2017-09-12)
Pillar[n]arenes have achieved much interest in material chemistry and supramolecular chemistry due to unusual pillar shape structure and high selectivity toward guest. However, pillar[n]arenes have not yet been applied in capillary electrochromatography. This work at first time reports that carboxylatopillar[5]arene