Documentos clave
D0750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-glutamic acid bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2O6S · 2C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
578.76
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4.CN(C)c5cccc6c(cccc56)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.2C12H23N/c1-19(2)14-7-3-6-12-11(14)5-4-8-15(12)26(24,25)18-13(17(22)23)9-10-16(20)21;2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-8,13,18H,9-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23);2*11-13H,1-10H2/t13-;;/m0../s1
InChI key
WSDYWOBTDRXBJG-GXKRWWSZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)