CWDS-MFB630
ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 630 Dye
Sinónimos:
mFluor™ Blue 630
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
purificado por
gel-filtration chromatography
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, Sold Separately)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Descripción de destino
Forma física
CWD-MFB630-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 630 Dye
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)