CWDS-IF560
ColorWheel® Antibody-Ready iFluor 560 Dye
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ColorWheel®
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
fluorescencia
λex 560 nm; λem 571 nm
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
iFluor 560 succinimidyl ester is a fluorescent dye that has spectral properties comparable to Cy3B, but it displays much improved water solubility. It exhibits an excitation max at 560 nm and an emission max at 571 nm with an extinction coefficient of 120,000 cm-1 M-1. IFluor 560 can be used for covalent labeling of antibodies and detection by flow cytometry.
Aplicación
Compatibilidad
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)