CWA-1158
Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb
Sinónimos:
CD276 antigen;4Ig-B7-H3;B7 homolog 3;B7-H3;Costimulatory molecule
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
376.96, monoclonal
Línea del producto
ColorWheel®
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 57.24 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
compatibilidad
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD276(80381)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in SK-OV-3 cells.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million SK-OV-3 cells was performed using 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1016 Mouse IgG2a isotype control and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million SK-OV-3 cells was performed using 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye or a 1:1 mixture of an equivalent amount of Cat. No. CWA-1016 Mouse IgG2a isotype control and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Compatibilidad
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)