880129P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Biotin
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129P, powder
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (880129P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880129P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880129P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880129P-50mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descripción general
Aplicación
- used as a component of liposomes, to prepare lipid microbubbles[1]
- used in the control experiments, to test the influence of 2,4-dinitrophenyl (DNP)-PEG2000-PE conformation on binding affinity[2]
- used for capsule surface modification[3]
- added to the labelling reaction to facilitate immobilization of the samples on the streptavidin-coated microfluidic sample chambers[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)