Documentos clave
CLS8510
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, square bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Sinónimos:
sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black polypropylene
black wells
square bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
pack of 384
fabricante / nombre comercial
Corning 8510
Parámetros
-80-110 °C temp. range
Longitud
14 mm
capacidad
120 μL
tamaño
384 wells
tubo Al
17.5 mm , with tube, heat seal, no lid
volumen
130 μL
volumen de trabajo
110 μL
color
black
Descripción general
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)