Documentos clave
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
green
Características
class A
graduation
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7101-15
intervalo de medición del volumen
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Longitud
445 mm
capacidad
15.0 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)