CLS710015
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
pipet
Seleccione un Tamaño
US$ 273,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 273,00
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
envase
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7100-15
Corning 7100
intervalo de medición del volumen
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Longitud
445 mm
capacidad
15 mL
color
green
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)