Documentos clave
CLS7058125
Pyrex® VISTA volumetric flask, class B
capacity 25 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 144,00
6 EA
US$ 465,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 144,00
6 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class B
closure type Snap cap
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 70581-25
capacidad
25 mL
Descripción general
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)