CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
Sinónimos:
repeater
Seleccione un Tamaño
US$ 765,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 765,00
Productos recomendados
Descripción general
- Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
- Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
- Maintenance-free
- Meets ISO 8655 requirements
- Delivered with QC certificate
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)