Documentos clave
CLS6624
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (5.0 mL), non-sterile
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 123,00
US$ 123,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
US$ 123,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6624
volumen
(5.0 mL)
Descripción general
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)