CLS6509
Corning® Thermowell PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR P plate, polycarbonate, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, PCR plate
Seleccione un Tamaño
US$ 135,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 135,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
clear plate
clear polycarbonate plate
conical bottom clear wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
plate feature: Model P
envase
pack of 1
case of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 6509
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
pocillo volumen
200 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (PCR applications)
aplicaciones
agriculture
agriculture
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
- Thermowell 96 well polycarbonate PCR microplates fit the most commonly used thermal cyclers
- For oil-free operation, plates must be used with sealing tape or a sealing mat and used in conjunction with thermal cyclers that have heated lids
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)