CLS4867
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
material
blue tip
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Corning 4867
volume range
100-1000 μL
Categorías relacionadas
General description
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.