CLS4865
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
US$ 58,70
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,70
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
yellow tip
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
envase
rack of 96
fabricante / nombre comercial
Corning 4865
intervalo de volumen
1-200 μL
volumen
1—200 μL
Descripción general
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)