Documentos clave
CLS4834
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 87,90
US$ 87,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 87,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
US$ 87,90
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Materiales
natural tip
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
envase
rack of 96
fabricante / nombre comercial
Corning 4834
intervalo de volumen
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
compatibilidad
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descripción general
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)