Documentos clave
CLS480135
Corning® Microcentrifuge Individual Adapters
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 0.2 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 480135
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 6765-HS
for use with 6766-HS
for use with 6767-HS
for use with Corning® LSE High Speed Microcentrifuges
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)