Documentos clave
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 526,00
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C2000-DWMP
Parámetros
1500 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
Descripción general
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
Información legal
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)