CLS432097
Corning® Ice Pan, rectangular
maxi, capacity 9 L, lime green
Sinónimos:
Corning storage container
Seleccione un Tamaño
US$ 251,00
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 251,00
Fecha estimada de envío26 de marzo de 2025
Productos recomendados
feature
maxi
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432097
L × W × H
40.6 cm × 31.8 cm × 11.4 cm
color
, lime green
Categorías relacionadas
General description
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)