CLS432107
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, lime green
Sinónimos:
Corning storage container
Seleccione un Tamaño
US$ 174,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 174,00
Productos recomendados
Características
midi
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432107
L × An × Al
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
color
, lime green
Descripción general
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)