Documentos clave
CLS431847
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
Sinónimos:
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
Seleccione un Tamaño
24 EA
US$ 394,00
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
US$ 394,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431847
Parámetros
13700 × g max. RCF
capacidad
500 mL
Características y beneficios
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)