Documentos clave
CLS4071
Corning® Lambda® plus single channel pipettor
volume 0.5-10 μL
Sinónimos:
single-channel pipettor
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 328,00
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 328,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
autoclavable
single-channel
fabricante / nombre comercial
Corning 4071
intervalo de medición del volumen
0.5-10 μL
volumen
10 μL
aplicaciones
PFAS testing
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.