Documentos clave
CLS3886
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
Sinónimos:
96 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 1.140,00
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 1.140,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
US$ 1.140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 20
pkg of 20 inner package
fabricante / nombre comercial
Corning 3886
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
pocillo volumen
190 μL
pocillo volumen de trabajo
25-125 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell culture)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)