CLS3732
Corning® CellSTACK® accessories
universal cap, diam. 33 mm, sterile
Sinónimos:
cell culture chamber accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
screw top orange high-density polyethylene cap
esterilidad
sterile
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 3732
Diámetro
33 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- 33 mm polyethylene threaded cap
- Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
- Sterilized by gamma irradiation
- Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Información legal
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)