Documentos clave
CLS3643
Corning® 384 well microplate, low volume
poly-D-lysine coated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 2.170,00
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 2.170,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
US$ 2.170,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Materiales
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round bottom
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 10
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3643
tamaño
384 wells
superficie
0.03 cm2 , cell growth area
pocillo volumen
50 μL
pocillo volumen de trabajo
5-40 μL
pocillos
384 wells , low volume
color
black
idoneidad
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
tipo de unión
poly-D-lysine coated surface
Descripción general
  • Round well design with a clear flat bottom
  • 2.8 mm distance between well bottoms and plate bottom
  • 50μL total well volume, with recommended working volume of 5-40μL
  • High base plate design is compatible with automation and for bar coding
  • Validated by Molecular Devices for the FLIPR reader. Outer wells aligned for proper viewing with FLIPR
  • Poly-D-Lysine coated for enhanced cell attachment
  • Sterile (aseptic assembly) and certified nonpyrogenic
  • Ideal for miniaturized 384 well fluorescent cell-based assays
Note:
Suitable for 384 well fluorescent cell-based assays
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)