CLS3642
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Seleccione un Tamaño
US$ 488,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 488,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
round wells
white polystyrene
white polystyrene plate
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 25 inner package
fabricante / nombre comercial
Corning 3642
volumen máximo
190 μL
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
volumen de trabajo
125 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom white polystyrene enhances luminescent signals and has low background fluorescence.
- Display minimal well-to-well crosstalk.
- Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
- Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations.
- Without lids, lids are supplied separately.
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)