CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Seleccione un Tamaño
US$ 374,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 374,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
descripción
non-treated
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 25 inner package
fabricante / nombre comercial
Corning 3693
volumen máximo
190 μL
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
volumen de trabajo
125 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)