Documentos clave
CLS139545LTMC
Vented cap for Corning® media storage bottles
gray, GL 45
Sinónimos:
Cap for Corning Bottles, Corning Vented Cap, Vented Cap for Storage Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
fabricante / nombre comercial
Corning 1395-45LTMC
color
gray
Adaptador
GL 45
Características y beneficios
  • Vented cap made up of polypropylene
  • Caps have a hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane that allows contamination-free sterile gas exchange
  • To ensure efficient sealing, the cap has a GL45 thread and a linerless plug seal design
  • Autoclavable
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)