Documentos clave
CLS356469
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 40 ea (4 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 356469
Diámetro
100 mm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)