CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear white wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 356258
tamaño
384 well
pocillo tamaño
384 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)