Documentos clave
CLS354505
Corning® BioCoat Collagen I Multiwell Plate
well size 48 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354505
tamaño
48 well
pocillo tamaño
48 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)