Documentos clave
CLS353143
Corning® Falcon® Cell Culture Multi-Flask
capacity 525 mL, 3-layer, cap, vented
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
Características
cap vented
fabricante / nombre comercial
Corning 353143
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
525 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)