CLS355001
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue vented
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
cap blue vented
graduated 25 ‑ 325 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 355001
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
150 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)