Documentos clave
CLS353110
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
Características
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353110
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
150 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)