CLS3081150CO
Pyrex® small knob top desiccator
cover only
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
Corning 3081-150CO
Categorías relacionadas
Descripción general
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)