Documentos clave
CLS2980245
Corning® cover glasses
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 50 mm
Sinónimos:
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
rectangular
envase
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 2980-245
An × L
24 mm × 50 mm
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)