CLS2797
Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate
round bottom clear, PVC, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVC
round bottom clear
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
fabricante / nombre comercial
Corning 2797
envase
bag of 25 ×
tamaño
96 wells
pocillo volumen
250 μL
pocillo volumen de trabajo
50-150 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® 96 Well Clear PVC Assay Microplate is economical and untreated.
- PVC microplates support solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications.
- Well volume of 250 μL; recommended working volume of 50 to 150 μL.
- Lids are not available.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)