Documentos clave
CLS2510
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
Sulfhydryl-BIND surface
Sinónimos:
1 x 8 strip plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales
flat bottom clear polystyrene (96-well)
envase
plate of 12 strips
fabricante / nombre comercial
Corning 2510
tamaño
96 wells
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Descripción general
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)