CLS1000P400
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 400 mL
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
US$ 25,90
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 25,90
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
graduations (100 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1000P-400
Al × D.E.
109 mm × 77 mm
tamaño
400 mL
Descripción general
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)