CLL1034
U2OS RFP-TUBA1B
human female bone (Disease source: Osteosarcoma)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
U2OS RFP-TUBA1B,
origen biológico
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
Nº de acceso OMIM
temp. de almacenamiento
−196°C
Información sobre el gen
human ... alpha tubulin 1B(10376)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Componentes
Calidad
Nota de preparación
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3-1:6
The base medium for this cell line is McCoy′s 5A1 Medium Modified, Cat. No. M9309. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration of 10%.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164).
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)