Ma-Mel-5
13012461, human skin, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ma-Mel-5, 13012461, from human skin
biological source
human skin
description
Human melanoma, metastasis
growth mode
Adherent
morphology
Epithelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Cell Line Description
DNA Profile
Amelogenin: X,
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,13
D16S539: 8,13
D5S818: 9,11
D7S820: 11
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Culture Medium
Subculture Routine
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)