FM-56
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human skin
envase
tube of 5 μg 13012427-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012427-1VL
modo de crecimiento
Adherent
morfología
Fibroblastic
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)