CAS9MRNA
Cas9 mRNA
Sinónimos:
CRISPR Cas9 mRNA
Productos recomendados
envase
vial of 50 μL
concentración
500 ng/μL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características y beneficios
Componentes
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Principio
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Contenido relacionado
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics es el principal proveedor de tecnologías de edición y silenciamiento de genes, entre ellas, CRISPR, Cas9, ARN guía sintético (sgRNA) y nucleasa con dedos de zinc (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).