Documentos clave
CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
aerosol-tight
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)