C7505
L-Cystathionine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinónimos:
(R)-S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Cystathionine, ≥98% (TLC)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
UHPLC: suitable
color
white
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)