Merck
C7438
Sigma-Aldrich
Chaperonin 10 from Escherichia coli
≥95.0% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Sinónimos:
GroES
Seleccione un Tamaño
250 μG
US$ 1.360,00
US$ 1.360,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
US$ 1.360,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
US$ 1.360,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Ensayo
≥95.0% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... HSPE1(3336)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chaperonin60 (GroEL) and chaperonin10 (GroES) belong to the ubiquitous family of heat-shock molecular chaperones found in prokaryotes and in eukaryotic organelles. The chaperonins assist the folding of nascent, organelle-imported or stress-destabilized polypeptides. In vitro, purified GroEL together with purified GroES in the presence of Mg-ATP facilitate refolding and reactivation of denatured proteins, e.g., the photosynthetic enzyme rubisco and the mitochondrial enzyme rhodanese.
The folding activity of a 1:1 molar mixture of GroEL and GroES was tested using urea-denatured rhodanese. At least 2-fold reactivation of rhodanese over the spontaneous reactivation was obtained.
Envase
Package size based on protein content.
Forma física
Lyophilized powder containing Tris buffer salts, potassium chloride, dithiothreitol and trehalose as stabilizer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)