Saltar a
C7374
CK-636
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CK-0944636; N-[2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-thiophenecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 117,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
284.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
peach to light pink
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CK-636 binds between Arp2 and Arp3, where it appears to block movement of Arp2 and Arp3 into their active conformation. CK-636 inserts into the hydrophobic core of Arp3 and alters its conformation. Both classes of compounds inhibit formation of actin filament comet tails by Listeria and podosomes by monocytes.
CK-636 inhibits the activity of actin-related protein (Arp)2/3 complex; binds between Arp2 and Arp3, blocks movement of Arp2 and Arp3 into active conformations, inhibits ability to nucleate actin filaments.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0006SML2710SML0243
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
peach to light pink
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)