Saltar a
C6734
CAY10397
solid, >98%
Sinónimos:
5-[[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]azo]-2-hydroxybenzeneacetic acid, CK47A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 233,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
328.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CAY10397, >98%, solid
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c(CC(O)=O)c2
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-2-24-17(23)11-3-5-13(6-4-11)18-19-14-7-8-15(20)12(9-14)10-16(21)22/h3-9,20H,2,10H2,1H3,(H,21,22)/b19-18+
InChI key
YYBSDOZYJSGLTH-VHEBQXMUSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-hydroxy-PGDH). Acts to prolong the lifetime and activity of endogenously produced prostaglandins both in vitro and in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
771058SML2121C3742
assay
>98%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)