Merck
C6522
Sigma-Aldrich
Lead(II) citrate tribasic trihydrate
Sinónimos:
Citric acid lead salt
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5O7)2Pb3 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1053.85
Beilstein:
3920957
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
cadena SMILES
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
Clave InChI
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Metal stain for ultrathin sections in electron microscopy.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy.
E S REYNOLDS
The Journal of cell biology, 17, 208-212 (1963-04-01)